Learn More
4-Aminophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430104
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Aminophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430104
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11430104
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13581.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Aminophenol is used as a dye for textiles, hair, furs and feathers. It is also used as a photographic developer. It finds application as a chemical intermediate in pharmaceuticals and dyes. Further, it acts as a final intermediate in the preparation of paracetamol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminophenol wird als Farbstoff für Textilien, Haare, Pelze und Federn verwendet. Es wird auch als Fotoentwickler verwendet. Es findet Anwendung als chemisches Zwischenprodukt in Pharmazeutika und Farbstoffen. Darüber hinaus fungiert es als Endstufe bei der Vorbereitung von Paracetamol.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril, Ethylacetat, Aceton, heißem Wasser, Dimethylsulfoxid und Alkalien. Schwer löslich in Toluol, Diethylether, Ethanol, Trifluoressigsäure und Kaltwasser. Unlöslich in Benzol und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Chloroformaten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-30-8
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00007869
InChI-Schlüssel PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
IUPAC-Name 4-Aminophenol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenol
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Dichte 1.29
Siedepunkt 284°C (decomposition)
Flammpunkt 195°C (383°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 250 g
UN-Nummer UN2512
Beilstein 385836
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,462
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile,ethyl acetate,acetone,hot water,dimethylsulfoxide and alkalies. Slightly soluble in toluene,diethyl ether,ethanol,trifluoroacetic acid and cold water. Insoluble in benzene and chloroform.
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA13581.0B,A13581.30,A13581.0I,A13581.18
Chargennummer10228688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog NumberA13581.0B,A13581.30,A13581.0I,A13581.18
Chargennummer10247687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberA13581.0B,A13581.30,A13581.0I,A13581.18
Chargennummer10246463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog NumberA13581.30
Chargennummer10207490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13581.0B,A13581.30,A13581.0I,A13581.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
4-Aminophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >