Learn More
4-Amino-3-(Trifluormethoxy)Benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 221.13 |
Reinheit (%) | 95% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Amino-3-(Trifluormethoxy)Benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur