Learn More
4,4'-Methylen-bis-(Phenylisocyanat), 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11312767
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4,4'-Methylen-bis-(Phenylisocyanat), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312767
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11312767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15740.22
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) acts as a monomer in the production of polyurethane. The rigid polyurethane foams are good thermal insulators, which find applications in all freezers and refrigerators, as well as in buildings. It is also used as an industrial strength adhesive, which is available to end consumers as various high-strength bottled glue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Methylenbis(phenylisocyanat) wirkt als Monomer bei der Herstellung von Polyurethan. Die Polyurethan-Hartschäume sind gute thermische Isolatoren, die in allen Tiefkühlgeräten und Kühlschränken sowie in Gebäuden eingesetzt werden können. Es wird auch als Industriehaftkleber verwendet, der Endverbrauchern als verschiedene hochfeste, abgefüllte Klebstoffpräparate zur Verfügung steht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Aceton, Benzol und Kerosin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wasser, Aminen, starken Basen, Alkoholen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-68-8
Summenformel C15H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 250.257
MDL-Nummer MFCD00036131
InChI-Schlüssel UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7570
ChEBI CHEBI:53218
IUPAC-Name 1-Isocyanat-4-[(4-isocyanatphenyl)methyl]Benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Dichte 1.239
Siedepunkt 194°C (5 mmHg)
Flammpunkt 196°C (385°F)
Geruch Weak, Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 797662
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acetone,benzene and kerosene.
Formelmasse 250.26
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberL15740.22,L15740.14,L15740.36
ChargennummerA0461095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberL15740.22,L15740.14,L15740.36
ChargennummerA0446187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog NumberL15740.22,L15740.14,L15740.36
ChargennummerA0442161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog NumberL15740.22,L15740.14,L15740.36
Chargennummer10244748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog NumberL15740.22,L15740.14,L15740.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene bisphenolisocyanate
Name des Produkts
4,4'-Methylen-bis-(Phenylisocyanat), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >