Learn More
Methylendi-p-phenyl diisocyanat, 98 %, Flocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10055700
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 101-68-8, 5873-54-1
Summenformel C15H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 250.26
MDL-Nummer MFCD00036131
InChI-Schlüssel UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
PubChem CID 7570
ChEBI CHEBI:53218
IUPAC-Name 1-Isocyanat-4-[(4-isocyanatphenyl)methyl]Benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene di-p-phenyl diisocyanate
Namenshinweis 99.5%
Schmelzpunkt 40.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 392.0°C
Flammpunkt 202°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 2.5% max. (2,4′-MDI isomer) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel OCNC6H4CH2C6H4NCO
Menge 100 g
Relative Dichte 1.22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,nitrobenzene
Viskosität 3-6 mPa.s (42°C)
Formelmasse 250.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number414285000,414281000
ChargennummerA0449564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog Number414285000,414281000
ChargennummerA0461095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog Number414285000,414281000
ChargennummerA0461094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number414285000,414281000
ChargennummerA0412491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number414285000,414281000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylenedi-p-phenyl diisocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
Methylendi-p-phenyl diisocyanat, 98 %, Flocken, Thermo Scientific Chemicals >