Learn More
3M™ Gehörschutzstöpsel aus Schaumgummi
Gehörschutzstöpsel aus Schaumgummi sind eine günstige Wahl für den Einweg-Gehörschutz. Hypoallergenes, konisches Design sorgt für eine geräuschreduzierende Abdichtung im Gehörgang.
34.75 CHF - 257.00 CHF
Spezifikation
Größe | Universal |
---|---|
Rauschunterdrückung (NRR) | 29 dB |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Modell | Corded | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Corded | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12930415
|
3M™
7000103721 |
1100B | Uncorded |
117.00 CHF
500 Paare |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10185234
|
3M™
7100100637 |
1100 | Uncorded |
34.75 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12940415
|
3M™
7100100638 |
1110 | Mit Trageband | N/A | ||||||
12580147
|
3M™
7100100638 |
K1110 | Mit Trageband |
257.00 CHF
100 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Orangefarbene Einweg-Gehörschutzstöpsel
- Hergestellt aus hypoallergenem Material für maximalen Schutz und Komfort
- Glatte, schmutzabweisende Oberfläche für Hygiene
- Empfohlen für hohe Lärmbelastungen (bis 100 dBA TWA)
Bestellinformation
Kabellose Ohrstöpsel werden in einer Spenderpackung mit 200 Paar geliefert; Ohrstöpsel mit Kabel werden in einer Spenderpackung mit 100 Paar geliefert.
Compliance
Dämpfung gemäß ANSI S3.19-1974 getestet.
Spezifikation
Universal | |
29 dB | |
Ja |