Learn More
3M™ Gehörschutzstöpsel aus Schaumgummi
Click to view available options
Modell:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Mit Trageband
Uncorded
Beschreibung
- Orangefarbene Einweg-Gehörschutzstöpsel
- Hergestellt aus hypoallergenem Material für maximalen Schutz und Komfort
- Glatte, schmutzabweisende Oberfläche für Hygiene
- Empfohlen für hohe Lärmbelastungen (bis 100 dBA TWA)
Bestellinformation
Kabellose Ohrstöpsel werden in einer Spenderpackung mit 200 Paar geliefert; Ohrstöpsel mit Kabel werden in einer Spenderpackung mit 100 Paar geliefert.
Compliance
Dämpfung gemäß ANSI S3.19-1974 getestet.
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Assemblierung, Blasting, Reinigung, Abriss, elektrisch, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen |
Modell | K1110 |
Paare pro Packung | 100 Paar |
Rauschunterdrückung (NRR) | 29 dB |
Corded | Mit Trageband |
Plug Shape | Spitz zulaufend |
Einwegprodukt | Ja |