Learn More
3M™ Gehörschutzstöpsel aus Schaumgummi Artikelnummer.: 12930415
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Gehörschutzstöpsel aus Schaumgummi
Artikelnummer. 12930415
1100B, Uncorded
Click to view available options
Modell:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Mit Trageband
Uncorded
Artikelnummer. 12930415
Marke: 3M™ 7000103721
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gehörschutzstöpsel aus Schaumgummi sind eine günstige Wahl für den Einweg-Gehörschutz. Hypoallergenes, konisches Design sorgt für eine geräuschreduzierende Abdichtung im Gehörgang.
  • Orangefarbene Einweg-Gehörschutzstöpsel
  • Hergestellt aus hypoallergenem Material für maximalen Schutz und Komfort
  • Glatte, schmutzabweisende Oberfläche für Hygiene
  • Empfohlen für hohe Lärmbelastungen (bis 100 dBA TWA)
Bestellinformation
Kabellose Ohrstöpsel werden in einer Spenderpackung mit 200 Paar geliefert; Ohrstöpsel mit Kabel werden in einer Spenderpackung mit 100 Paar geliefert.
Compliance
Dämpfung gemäß ANSI S3.19-1974 getestet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assemblierung, Blasting, Reinigung, Abriss, elektrisch, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen
Modell 1100B
Verpackungsart Großbehälter
Paare pro Packung 500 Paare
Rauschunterdrückung (NRR) 29 dB
Corded Uncorded
Plug Shape Spitz zulaufend
Einwegprodukt Ja
Datasheets
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Gehörschutzstöpsel aus Schaumgummi >