Learn More
3M™ Weißer Schutzoverall 4520
Schutzoveralls zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und Staub.
168.00 CHF
Spezifikation
Geschlecht | Unisex |
---|---|
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastic |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12632565
|
3M™
7000034761 |
M |
168.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12642565
|
3M™
7000034762 |
L |
168.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12642595
|
3M™
7000034763 |
XL |
168.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12652595
|
3M™
7000034764 |
2XL |
168.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12962285
|
3M™
7000089644 |
4XL |
168.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11923774
|
3M™
7000089642 |
Klein |
168.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12952285
|
3M™
7000089643 |
3XL |
168.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zum Schutz gegen gefährliche Stäube und bestimmte Flüssigkeitsspritzer
- Hergestellt aus leichtem und atmungsaktivem Material für weniger Wärmebelastung und erstklassigen Tragekomfort den ganzen Tag über
- Standardkragen für die Verwendung mit Atemgeräten oder wenn keine Haube gewünscht wird
- Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Unisex | |
Weiß | |
Elastic | |
Hooded | |
2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
Antistatisch | |
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073 | |
No | |
Isolierung, Installationen, Asbest- und Bleisanierung, Kohlenstaub in Kraftwerken, Holzarbeiten, Metallpolitur, leichte Gebäudereinigung, allgemeiner Umgang mit Pulvern, allgemeine industrielle Reinigung und Wartung, Maschinen- oder Fahrzeugwartung und Lebensmittelverarbeitung |
Polypropylen | |
Ja | |
Elastic | |
3-panel | |
Gebunden | |
Dust, Liquid | |
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006 | |
Weißer SMMMS Polypropylenanzug und grüner Rückenbereich, Reißverschluss mit Nylon auf Polyestergewebe, elastisch dank Neopren, Polyesterbündchen und -fäden | |
Gehäuse 4520-M |