Learn More
3M™ Weißer Schutzoverall 4520 Artikelnummer.: 12632565
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Weißer Schutzoverall 4520
Artikelnummer. 12632565
M
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Artikelnummer. 12632565
Marke: 3M™ 7000034761
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutzoveralls zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und Staub.
  • Entwickelt zum Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern und -sprühen
  • Hergestellt aus leichtem und atmungsaktivem Material für weniger Wärmebelastung und erstklassigen Tragekomfort für den ganzen Tag
  • Standardkragen für die Verwendung mit Atemgeräten oder wenn keine Kapuze gewünscht wird
  • Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp General Purpose Coveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastic
Knöchelform Elastic
Stulpenform Elastisch, Gestrickt
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 3-panel
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Non-sterile
Widerstand Dust, Liquid
Beschichtung Antistatisch
Zertifizierung/Konformität CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Beschreibung Weißer SMMMS Polypropylenanzug und grüner Rückenbereich, Reißverschluss mit Nylon auf Polyestergewebe, elastisch dank Neopren, Polyesterbündchen und -fäden
Latexfrei No
Modell Gehäuse 4520-M
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 36 bis 39 in.
Größe (angloamerikanisch) Innennaht 30 in.
Größe (angloamerikanisch) Taille 50 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 91.44 bis 99.06 cm
Größe (metrisch) Innennaht 76.2 cm
Größe (metrisch) Taille 127 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung, Installationen, Asbest- und Bleisanierung, Kohlenstaub in Kraftwerken, Holzarbeiten, Metallpolitur, leichte Gebäudereinigung, allgemeiner Umgang mit Pulvern, allgemeine industrielle Reinigung und Wartung, Maschinen- oder Fahrzeugwartung und Lebensmittelverarbeitung
Höhe (angloamerikanisch) 5.5 bis 5.75 ft.
Höhe (metrisch) 167 bis 176 cm
Name des Produkts
3M™ Weißer Schutzoverall 4520 >