Learn More
3M™ Weißer Schutzoverall 4520
Schutzoveralls zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und Staub.
Marke: 3M™ 7000089644
90.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entwickelt zum Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzt vor Flüssigkeitsspritzern und -sprühen
- Hergestellt aus leichtem und atmungsaktivem Material für weniger Wärmebelastung und erstklassigen Tragekomfort für den ganzen Tag
- Standardkragen für die Verwendung mit Atemgeräten oder wenn keine Kapuze gewünscht wird
- Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
Spezifikation
General Purpose Coveralls | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastic | |
Elastisch, Gestrickt | |
3-panel | |
Gebunden | |
Dust, Liquid | |
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006 | |
Weißer SMMMS Polypropylenanzug und grüner Rückenbereich, Reißverschluss mit Nylon auf Polyestergewebe, elastisch dank Neopren, Polyesterbündchen und -fäden | |
4520-4 XL | |
36 in. | |
132,08 bis 139,7 cm | |
139.7 cm | |
6.5 bis 6.75 ft. |
4XL | |
Polypropylen | |
Ja | |
Elastic | |
Hooded | |
2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
Antistatisch | |
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073 | |
No | |
52 bis 55 in. | |
55 in. | |
91.44 cm | |
Isolierung, Installationen, Asbest- und Bleisanierung, Kohlenstaub in Kraftwerken, Holzarbeiten, Metallpolitur, leichte Gebäudereinigung, allgemeiner Umgang mit Pulvern, allgemeine industrielle Reinigung und Wartung, Maschinen- oder Fahrzeugwartung und Lebensmittelverarbeitung | |
200 bis 206 cm |
Videos
-
3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08