Learn More
Thermo Scientific™ Partikelzähler-Standards der Serie 3K/4K
Partikelzählstandards der Duke-Standards 3K/4K-Serie von Thermo Scientific™ sind Partikelzählstandards für die Validierung von Partikelzählgeräten.
186.00 CHF - 1060.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Inhalt Polymerpartikel in Wasser
Beschreibung NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 45
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11825012
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K1000
1,0 μm
200.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11894992
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-150
0,15 μm
186.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11835012
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K1600
1,6 μm
186.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11805002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-200
0,2 μm
186.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11815002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-220
0,22 μm
186.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11825002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-269
0,27 μm
186.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11835002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-300
0,3 μm
186.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11845002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-350
0,35 μm
186.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11855002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-400
0,4 μm
200.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11865002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-500
0,5 μm
200.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11875002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-600
0,6 μm
186.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11885002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-700
0,7 μm
200.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11895002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-800
0,8 μm
186.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11805012
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-900
0,9 μm
200.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11815012
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-990
0,99 μm
186.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11899722
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-02
2,0 μm
232.96 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11583253
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-02
2,0 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11593253
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-03
3 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11809732
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-03
3 μm
979.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11819732
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-04
4 μm
210.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11503263
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-04
4 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11829732
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-05
5,0 μm
377.00 CHF
15 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11839732
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-06
6 μm
210.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11849732
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-07
7 μm
210.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11543263
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-10
10 μm
1060.00 CHF
15 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11543273
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K100
100 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11859742
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K100
100 μm
222.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 30-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11869732
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-15
15 μm
377.00 CHF
15 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11879732
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-20
20 μm
377.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11563263
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-20
20 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11889732
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-25
25 μm
355.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11573263
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-25
25 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11899732
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-30
30 μm
210.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11583263
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-30
30 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11809742
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-40
40 μm
377.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11593263
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-40
40 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11819742
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-50
50 μm
252.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11503273
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-50
50 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11829742
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-60
60 μm
210.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11513273
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-60
60 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11839742
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-70
70 μm
333.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11523273
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-70
70 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11849742
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-80
80 μm
210.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11533273
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4K-80
80 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11884992
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
3K-100
0,1 μm
186.00 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Partikelzählerstandards der Serie 3K/4K eine genaue und praktische Kalibrierung von Laserpartikelzählern sicher. Im Vergleich zu unseren Produkten der Serien 3000 und 4000 wird diese Produktlinie in präzisen Vorverdünnungen ausgeliefert, sodass diese Produkte mit minimalen Konzentrationsanpassungen sofort für Laser-Partikelzählgeräte eingesetzt werden können.
Eigenschaften:
  • Suspensionen aus monodispersen Polystyrolsphären für den Einsatz in Dispersionssystemen für Partikel in Luft oder Flüssigkeiten.
  • Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar.
  • Dies ist eine genaue Methode zur Kalibrierung oder Überprüfung von Laser-Partikelzählgeräten, die in Reinräumen und anderen Anwendungen zur Kontaminationsüberwachung eingesetzt werden.
  • Die in wässrigen Suspensionen mit geringem Rückstand angesetzten Partikel zeichnen sich durch minimale Hintergrundstörungen aus.
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern
Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
Partikel für die Zählkontrolle
15 ml
Polymerpartikel in Wasser
Weiß oder farblos
Polystyrol
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Partikelzähler-Standards der Serie 3K/4K