Learn More
Thermo Scientific™ Partikelzähler-Standards der Serie 3K/4K
Partikelzählstandards der Duke-Standards 3K/4K-Serie von Thermo Scientific™ sind Partikelzählstandards für die Validierung von Partikelzählgeräten.
Marke: Thermo Scientific™ 4K-60
Description
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Partikelzählerstandards der Serie 3K/4K eine genaue und praktische Kalibrierung von Laserpartikelzählern sicher. Im Vergleich zu unseren Produkten der Serien 3000 und 4000 wird diese Produktlinie in präzisen Vorverdünnungen ausgeliefert, sodass diese Produkte mit minimalen Konzentrationsanpassungen sofort für Laser-Partikelzählgeräte eingesetzt werden können.
Eigenschaften:- Suspensionen aus monodispersen Polystyrolsphären für den Einsatz in luftgestützten oder flüssigen Partikeldispersionssystemen
- Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar.
- Dies sorgt für eine genaue Kalibrierung oder Überprüfung von Laser-Partikelzählgeräten, die in Reinräumen und anderen Anwendungen zur Kontaminationsüberwachung eingesetzt werden.
- Die in wässrigen Suspensionen mit geringem Rückstand angesetzten Partikel zeichnen sich durch minimale Hintergrundstörungen aus.
Specifications
Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität | |
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. | |
NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern | |
Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten | |
Partikel für die Zählkontrolle | |
1.05g/cm ³ | |
1,59 bei 589 nm (25 °C) | |
Produkt stabil für mindestens 12 Monate |
8 x 104/mL | |
Polymerpartikel in Wasser | |
Weiß oder farblos | |
Polystyrol | |
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST | |
15 ml | |
<3% | |
60 μm |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
252479 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | 4K-60 |
264692 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | 4K-60 |
281144_1225 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | 4K-60 |
286336_0526 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | 4K-60 |
287377_0626 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | 4K-60 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.