Learn More
Thermo Scientific™ Partikelzähler-Standards der Serie 3K/4K
Partikelzählstandards der Duke-Standards 3K/4K-Serie von Thermo Scientific™ sind Partikelzählstandards für die Validierung von Partikelzählgeräten.
Marke:  Thermo Scientific™ 4K-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11583263
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Partikelzählerstandards der Serie 3K/4K eine genaue und praktische Kalibrierung von Laserpartikelzählern sicher. Im Vergleich zu unseren Produkten der Serien 3000 und 4000 wird diese Produktlinie in präzisen Vorverdünnungen ausgeliefert, sodass diese Produkte mit minimalen Konzentrationsanpassungen sofort für Laser-Partikelzählgeräte eingesetzt werden können.
Eigenschaften:
  • Suspensionen aus monodispersen Polystyrolsphären für den Einsatz in luftgestützten oder flüssigen Partikeldispersionssystemen
  • Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar.
  • Dies sorgt für eine genaue Kalibrierung oder Überprüfung von Laser-Partikelzählgeräten, die in Reinräumen und anderen Anwendungen zur Kontaminationsüberwachung eingesetzt werden.
  • Die in wässrigen Suspensionen mit geringem Rückstand angesetzten Partikel zeichnen sich durch minimale Hintergrundstörungen aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
NIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern
Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
Partikel für die Zählkontrolle
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Produkt stabil für mindestens 12 Monate
3 x 105/ml
Polymerpartikel in Wasser
Weiß oder farblos
Polystyrol
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
15 ml
<3%
30 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer257205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number4K-30
Chargennummer251697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number4K-30
Chargennummer267818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number4K-30
Chargennummer287462_0626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number4K-30
Chargennummer270899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number4K-30
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Partikelzähler-Standards der Serie 3K/4K > Durchmesser:29,75 μm ± 0,56 μm, σ = 0,42 μm, 1,4% CV