Learn More
Fisherbrand™ 3D-Plattformrotator
Er bietet eine sanfte Orbitalbewegung zum Mischen in Kulturkolben, Schalen, Platten und Röhrchen
Marke:  Fisherbrand™ 88861046
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15504080
  • 850.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Gummimatte mit Vertiefungen; Befestigungsbänder für 6 Röhrchen
Beschreibung
Beschreibung
Dieser Plattformrotator gewährleistet eine sanfte Orbitalbewegung für das Mischen von Kulturflaschen, Schalen, Platten und Röhrchen
. Enthält eine Gummimatte mit Vertiefung und sechs Befestigungsbänder für Röhrchen
  • Einfache Drehzahlregelung von 2-80 U/min
  • Sanfte Bewegung, ideal zum Einfärben von Gelen, ohne die Kanten zu oder das empfindliche Gewebe während der Inkubation zu zerstören 
  • Die große Plattform eignet sich für die meisten gängigen Gefäße mit rutschfester Matte 
  • Die Niederspannungsversorgung sorgt für einen sicheren Betrieb im Kühlraum und einen niedrigen Energieverbrauch 
  • Der Betriebstemperaturbereich von 5-40 °C ermöglicht den Einsatz in Kühlschränken oder Inkubatoren  ohne CO2
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung 
  • Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
  • Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
  • Akustischer und optischer Alarm: Im zeitgesteuerten Modus ertönt fünf Mal ein Alarmton, wenn die Zeit Null erreicht, dann zeigt das Zeitfenster “Ende“ an und blinkt durchgehend. Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.
  • Internationaler Stecker 
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7 °
100/240 V
CE
Aluminiumplattform
415 x 293 x 170 mm
LED
2 bis 80 U/min
5 bis 40 °C
EU-, UK-, CN-Stecker
306 x 266 mm
Internationaler Stecker
0 min bis 99 h 59 min
Videos
  • Fisherbrand Rockers and Rotators August DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Rockers and Rotators August DE.mp4
    • Fisherbrand Rockers and Rotators August FR
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Rockers and Rotators August FR.mp4
      • Fisherbrand Rockers and Rotators August
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
        • Fisherbrand - 3D platform rotator
          Fisherbrand 3D platform rotators provide smooth orbital motion for mixing in culture flasks, dishes, plates and tubes
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Fisherbrand 3D platform rotator
          Sicherheitsdatenblatt (SDS)
          Dokumentation Zertifikate
          Zubehör anzeigen
          Aktionen
          Aktionen
          • Mehrere Hersteller
            Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
            Aktionscode: 24075
            Gültig bis zum2025-06-30
            Tage
            37
            Stunden
            16
            Minuten
            30
            Sekunden
            28
          • Mehrere Hersteller
            Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
            Aktionscode: 24156
            Gültig bis zum2025-06-30
            Tage
            37
            Stunden
            16
            Minuten
            30
            Sekunden
            28
            Top-Angebot
            *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
            Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
          Berichtigung von Produktinhalten
          Name des Produkts
          Fisherbrand™ 3D-Plattformrotator > Steckertyp: EU, UK, CN