Learn More
Fisherbrand™ Multifunktions-3D-Rotatoren
Für Dauerbetrieb, zeitgesteuerten Betrieb oder verschiedene Kombinationen, um optimale Mischbedingungen für jede Anwendung zu gewährleisten
Marke:  Fisherbrand™ 88861048
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15514080
  • 1020.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Genoppte Gummimatte und Befestigungsbänder für 6 Röhrchen
Beschreibung
Beschreibung
  • Drehzahl: 5 bis 100 U/min für lange Wellenbewegungen
  • Reziproke Rotation: 0° bis 360° Drehwinkel für lange und mittellange Wellenbewegungen
  • Schwingung: 0° bis 5° Drehwinkel, programmierbar in Schritten von 0 bis 5 Sekunden, für kurze Wellenbewegungen
  • Passt perfekt in enge Arbeitsumgebungen
  • Der Betriebstemperaturbereich von 5 bis 40 °C ermöglicht den Einsatz in Kühlschränken oder Nicht-CO2-Inkubatoren
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung
  • Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
  • Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
  • Akustischer und optischer Alarm: Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein fünfmaliger Alarmton, wenn die Zeit Null erreicht, dann zeigt das Zeitfenster Ende an und blinkt durchgehend. Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.
Certifications
CE
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
23 mm (0,9 in.)
1 kg
100/240 V
2,2 lb.
EU-, UK-, CN-Stecker
266 mm
  • Orbital/360° vertikal/reziproker Modus – 0 bis 250 s
  • Vibrationsmodus – 0 bis 5 s (Vibration) mit 0 bis 125 Zyklen
0 bis 360°
5 bis 100 U/min
5 bis 40 °C
CE
306 mm
Immunpräzipitation, Affinitätsmatrix, Trypsinierung, Gelfärbung und -entfärbung, Antikörperfärbung, Waschgänge, Hybridisierungen, Southern Blots, Western Blots
2 Jahre
Videos
  • Fisherbrand - Multi function 3D rotator
    The Fisherbrand multi function 3D rotator provides flexibility of motion to include rotation, reciprocal rotation, and vibration
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Multi function 3D rotator
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Multifunktions-3D-Rotatoren > Steckertyp: EU, UK, CN