Learn More
Fisherbrand™ 3D-Plattformrotator
Er bietet eine sanfte Orbitalbewegung zum Mischen in Kulturkolben, Schalen, Platten und Röhrchen
850.00 CHF
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15504080
|
Fisherbrand™
88861046 |
EU-, UK-, CN-Stecker |
850.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieser Plattformrotator gewährleistet eine sanfte Orbitalbewegung für das Mischen von Kulturflaschen, Schalen, Platten und Röhrchen
. Enthält eine Gummimatte mit Vertiefung und sechs Befestigungsbänder für Röhrchen
Lieferumfang umfasst genoppte Gummimatte und 6 Befestigungsbänder für Röhrchen
- Einfache Drehzahlregelung von 2 bis 80 U/min
- Sanfte Bewegung, ideal zum Einfärben von Gelen, ohne die Kanten oder das empfindliche Gewebe während der Inkubation zu zerstören
- Die große Plattform eignet sich für die meisten gängigen Gefäße mit rutschfester Matte
- Die Niederspannungsversorgung sorgt für einen sicheren Betrieb im Kühlraum und einen niedrigen Energieverbrauch
- Der Betriebstemperaturbereich von 5 bis 40 °C ermöglicht den Einsatz in Kühlschränken oder Inkubatoren ohne CO2
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung
- Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
- Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Akustischer und optischer Alarm: Im zeitgesteuerten Modus ertönt bei Erreichen von Null ein fünfmaliger Alarmton, dann zeigt das Zeitfenster „Ende“ an und blinkt durchgehend. Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
5 bis 40 °C |