Learn More
Fisherbrand™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Die höhere Well-Dichte ermöglicht den sparsamen Umgang mit teuren Reagenzien
Marke: Fisherbrand™ 235800
363.85 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken
- Chemikalienbeständig
- Für Temperaturen von -80 bis +80 °C (- 112 bis +176 °F)
- Stellfläche entspricht der ANSI™ Norm für den optimalen Einsatz in automatisierten Liquid Handling- und Flüssigkeitsdosiersystemen
Spezifikation
ANSI | |
16 x 24 | |
384-Well Mikrotiterplatte für Lagerungsanwendungen | |
384 | |
Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken |
Standard | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Unsteril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Videos
-
Fisherbrand Advantage aspiration system
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
13Stunden
15Minuten
8Sekunden
52Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen > Naturfarben; Well-Vol.: 120 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur