Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, barcoded
Reduzieren Sie die Variabilität zwischen den Wells mit 384-Well PCR-Platten mit hohem Rand und dünnen Wänden für eine effiziente Wärmeübertragung und Kompatibilität mit den meisten bekannten Thermocyclern.
Marke:  Thermo Scientific™ BC1384
280.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
290.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12667536
  • 632.00 CHF / 50 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
384-Well-PCR-Platten mit Stehrand sind dünnwandig für eine effiziente Wärmeübertragung und mit den meisten wichtigen Thermocyclern kompatibel.
Besondere Eigenschaften
  • Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
  • Gleichmäßige, dünne Well-Wände ermöglichen eine maximale und beständige Wärmeübertragung für eine gleichbleibend hohe Leistung aus jeder Probe.
  • SBS-Stellfläche
  • Maximales Well-Volumen von 40 µl, 25 µl Arbeitsvolumen
  • Abgeschrägte Ecke: A24
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
50 Platte
PCR-Mikrotiterplatte
Stehrand
40 μl
25 μl
Standard
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Naturfarben
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Polypropylen
384
50 plates
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, barcoded > Transparent; mit Barcode