Learn More
Eppendorf™ U-förmige 384-Well Twin Tec PCR-Mikrotiterplatte aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
In automatisierten Systemen verwendbar. U-förmige innere Well-Kontur für einfache Identifizierung
Marke:  Eppendorf™ 0030128508
234.63 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10573035
  • 246.98 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
In automatisierten Systemen verwendbar.U-förmige innere Well-Kontur für einfache Identifizierung
  • U-förmige innere Well-Kontur für einfache Identifizierung
  • Minimale Biegung von Stehrändern
  • Durchgängiger Rahmen gewährleistet Kompatibilität mit automatisierten Systemen
  • Stapelbar
  • 8 Löcher im Rahmen erleichtern das Positionieren und Entfernen der Platte aus dem Thermozykler-Block, z. B. mit Greifern
  • Innerhalb der SBS-Empfehlungen zur Stellfläche (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 ± 0,25 mm)
  • Geeignet für alle gängigen 384-Well-Thermozykler
  • Max. 45 μl Well-Volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
16 x 24
Eppendorf
Mikrotiterplatte
Polypropylen
384
Runder Boden (U-Well)
Automatisierte Systeme
Standard
25 Packungen
Durchsichtig
Stehrand
45 μl
45 μl
25
25 Stück/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ U-förmige 384-Well Twin Tec PCR-Mikrotiterplatte aus Polypropylen > Farbe: Farblos