Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden
GREENER_CHOICE
Zur kostengünstigen Lagerung von Verbindungen für kleinvolumige Anwendungen. Durch eine niedrigere Bindungskapazität werden Proteine und DNA nicht gebunden, was eine vollständige Probenrückgewinnung ermöglicht.
648.00 CHF - 1795.00 CHF
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform
Format 384-Well
Beschreibung 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 16 x 24
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Farbe Sterilität Wellform Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Sterilität Wellform Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
10274021
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
264573
Naturfarben Unsteril Quadratisch, runder Boden (U-Well) Zertifizierte Qualität
1795.00 CHF
120 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10427181
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
264575
Weiß Unsteril Quadratisch, konischer Boden (V-Well) Zertifizierte Qualität
1605.00 CHF
120 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10742563
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
264576
Schwarz Unsteril Quadratisch, runder Boden (U-Well) Zertifizierte Qualität
1625.00 CHF
120 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10383072
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
264579
Blau Unsteril Quadratisch, runder Boden (U-Well) Zertifizierte Qualität
1545.00 CHF
120 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10283483
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4306
Schwarz Steril Quadratisch, konischer Boden (V-Well) Zertifizierte Qualität Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10572475
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4309
Naturfarben Steril Quadratisch, konischer Boden (V-Well) Zertifizierte Qualität
824.00 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10090263
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4308
Schwarz Unsteril Quadratisch, konischer Boden (V-Well) Zertifizierte Qualität
874.00 CHF
80 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10765584
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4312
Naturfarben Unsteril Quadratisch-abgerundet Zertifizierte Qualität
864.00 CHF
80 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10726554
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4305
White Steril Quadratisch, konischer Boden (V-Well) Zertifizierte Qualität Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Zur kostengünstigen Lagerung von Verbindungen für kleinvolumige Anwendungen. Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden zeichnen sich durch ein geringeres Bindungsvermögen aus. Daher werden Proteine und DNA nicht gebunden, was eine vollständige Probenrückgewinnung ermöglicht. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Eine Vielzahl an Farben erleichtert die schnelle Identifizierung der Lagerungsplatten.
  • Konische Wells sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
  • Abgerundetes rechteckiges Well-Format minimiert Kapillareffekte
  • Erhältlich in verschiedenen Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
  • Chemisch beständig gegen DMSO
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden