Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden
GREENER_CHOICE
Zur kostengünstigen Lagerung von Verbindungen für kleinvolumige Anwendungen. Durch eine niedrigere Bindungskapazität werden Proteine und DNA nicht gebunden, was eine vollständige Probenrückgewinnung ermöglicht.
Marke:  Thermo Scientific™ 264576
1543.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10742563
  • 1625.00 CHF / 120 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur kostengünstigen Lagerung von Verbindungen für kleinvolumige Anwendungen. Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden zeichnen sich durch ein geringeres Bindungsvermögen aus. Daher werden Proteine und DNA nicht gebunden, was eine vollständige Probenrückgewinnung ermöglicht. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Eine Vielzahl an Farben erleichtert die schnelle Identifizierung der Lagerungsplatten.
  • Konische Wells sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
  • Abgerundetes rechteckiges Well-Format minimiert Kapillareffekte
  • Erhältlich in verschiedenen Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
  • Chemisch beständig gegen DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
384-Well
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Autoklavierbar
PP mit geringer Bindungsaffinität
Schwarz
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler
120 μl
100 μl
Unbehandelt
Ja
120
120/Karton
Ja
ANSI/ SLAS-Standard
Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform
Ohne Deckel
16 x 24
120 Kartons
Nunc
Mikrotiterplatte
Polypropylen
384
Unsteril
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung
20
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Zertifizierte Qualität
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.