Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden
GREENER_CHOICE
Zur kostengünstigen Lagerung von Verbindungen für kleinvolumige Anwendungen. Durch eine niedrigere Bindungskapazität werden Proteine und DNA nicht gebunden, was eine vollständige Probenrückgewinnung ermöglicht.
Marke:  Thermo Scientific™ 264579
1467.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10383072
  • 1545.00 CHF / 120 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur kostengünstigen Lagerung von Verbindungen für kleinvolumige Anwendungen. Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischem Boden zeichnen sich durch ein geringeres Bindungsvermögen aus. Daher werden Proteine und DNA nicht gebunden, was eine vollständige Probenrückgewinnung ermöglicht. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Eine Vielzahl an Farben erleichtert die schnelle Identifizierung der Lagerungsplatten.
  • Konische Wells sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
  • Abgerundetes rechteckiges Well-Format minimiert Kapillareffekte
  • Erhältlich in verschiedenen Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
  • Chemisch beständig gegen DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
384-Well
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Autoklavierbar
PP mit geringer Bindungsaffinität
Blau
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler
120 μl
100 μl
Unbehandelt
Ja
120
120/Karton
Ja
ANSI/ SLAS-Standard
Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform
Ohne Deckel
16 x 24
120 Kartons
Nunc
Mikrotiterplatte
Polypropylen
384
Unsteril
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung
20
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Zertifizierte Qualität
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.