Learn More
Grant Instruments™ 360° Vertikaler Multifunktionsrotator
Bietet alle Funktionen – vertikale Drehung, Hinundherbewegung und Vibration für eine gründliche Mischung von Mikroröhrchen und eine reproduzierbare Probenvorbereitung. Der Grant Bio™ vertikale 360°-Multifunktionsrotator verfügt über ein Niederspannungskabel, das leicht durch Türdichtungen passt und so in Inkubatoren, Kühlgeräten und Arbeitsstationen eingesetzt werden kann.
Marke:  Grant Instruments™ PTR-35
685.59 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11481068
  • 1010.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vertikale 360°-Drehung, Hinundherbewegung und Vibration in einem kompakten Produkt
  • Drehzahl der vertikalen Drehung: 1 bis 100 U/min
  • Reziproke Rotation: 1 bis 90° Drehwinkel
  • Vibration: programmierbar in Stufen von 1 bis 5 Sekunden
  • Vollständig programmierbare Funktionsabfolge, einschließlich Pausen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 kg
120/230 V, 50/60 Hz
4°C bis 40°C
0,66 A
Rotationsmischgerät
155 mm
365 mm
26
1 bis 100 U/min
120/230 V
8 W
360°, vertikal
50/60 Hz
195 mm
1,8 kg
1 min bis 24 h
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Promotions
Promotions
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.
    Aktionscode: 24234
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    3
    Stunden
    16
    Minuten
    12
    Sekunden
    6
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Grant Instruments™ 360° Vertikaler Multifunktionsrotator > Fassungsvermögen: 26 Mikroröhrchen