Learn More
Grant Instruments™ 360° Vertikaler Multifunktionsrotator
Bietet alle Funktionen – vertikale Drehung, Hinundherbewegung und Vibration für eine gründliche Mischung von Mikroröhrchen und eine reproduzierbare Probenvorbereitung. Der Grant Bio™ vertikale 360°-Multifunktionsrotator verfügt über ein Niederspannungskabel, das leicht durch Türdichtungen passt und so in Inkubatoren, Kühlgeräten und Arbeitsstationen eingesetzt werden kann.
1010.00 CHF - 1085.00 CHF
Spezifikation
Drehzahlbereich | 1 bis 100 U/min |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 120/230 V, 50/60 Hz |
Spannung | 120/230 V |
Temperaturbereich (metrisch) | 4°C bis 40°C |
Drehung | 360°, vertikal |
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Tragkraft (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Tragkraft (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11481068
|
Grant Instruments™
PTR-35 |
26 | 0,5 kg |
1010.00 CHF
1 Stück |
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11481018
|
Grant Instruments™
PTR-60 |
48 | 0,8 kg |
1085.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Vertikale 360°-Drehung, Hinundherbewegung und Vibration in einem kompakten Produkt
- Drehzahl der vertikalen Drehung: 1 bis 100 U/min
- Reziproke Rotation: 1 bis 90° Drehwinkel
- Vibration: programmierbar in Stufen von 1 bis 5 Sekunden
- Vollständig programmierbare Funktionsabfolge, einschließlich Pausen
Spezifikation
1 bis 100 U/min | |
120/230 V | |
360°, vertikal | |
50/60 Hz |
120/230 V, 50/60 Hz | |
4°C bis 40°C | |
Rotationsmischgerät | |
1 min bis 24 h |