Learn More
Sampling Systems™ 316 Aufbewahrungsbehälter aus Edelstahl ohne Kippklammern
Mehrzweck-Behälter für leichte Belastungen konstruiert für eine Vielzahl von Lagerungsanwendungen im Labor.
902.00 CHF - 2095.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter
Verschluss inklusive Ja
Verschlusstyp Versenkter Deckel
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15859681
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A466-20
20 l
902.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15869681
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A466-25
25 l
1100.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15879681
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A466-30
30 l
1165.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15889681
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A466-50
50 l
1415.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15899681
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A466-75
75 l
1730.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15849681
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A466-100
100 l
2095.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Zwei robuste Griffe
  • Eng anliegender Einbaudeckel mit Griff
  • Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
  • Kippklammern und Dichtungen ist optionales Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungsbehälter
Ja
Versenkter Deckel
Edelstahl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ 316 Aufbewahrungsbehälter aus Edelstahl ohne Kippklammern