Learn More
Sampling Systems™ 316 Aufbewahrungsbehälter aus Edelstahl ohne Kippklammern
Mehrzweck-Behälter für leichte Belastungen konstruiert für eine Vielzahl von Lagerungsanwendungen im Labor.
Marke: Sampling Systems™ A466-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Zwei robuste Griffe
- Eng anliegender Einbaudeckel mit Griff
- Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
- Kippklammern und Dichtungen ist optionales Zubehör
Spezifikation
Ja | |
Versenkter Deckel | |
Edelstahl | |
350 mm |
Aufbewahrungsbehälter | |
50 l | |
560 mm |