Learn More
Sampling Systems™ 316 Aufbewahrungsbehälter aus Edelstahl ohne Kippklammern
Mehrzweck-Behälter für leichte Belastungen konstruiert für eine Vielzahl von Lagerungsanwendungen im Labor.
Marke:  Sampling Systems™ A466-25
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15869681
  • 1100.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Zwei robuste Griffe
  • Eng anliegender Einbaudeckel mit Griff
  • Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
  • Kippklammern und Dichtungen ist optionales Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Versenkter Deckel
Edelstahl
300 mm
Aufbewahrungsbehälter
25 l
390 mm