Learn More
Sampling Systems™ 304 Aufbewahrungsbehälter aus Edelstahl ohne Kippklammern
Diese Aufbewahrungsbehälter aus 304 Edelstahl sind eine ausgezeichnete Option für die allgemeine Lagerung im Labor.
636.00 CHF - 1560.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Aufbewahrungsbehälter |
---|---|
Verschluss inklusive | Ja |
Verschlusstyp | Versenkter Deckel mit Griff |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzweckbehälter |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15899671
|
Sampling Systems™
A454-20 |
20 l |
636.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15809681
|
Sampling Systems™
A454-25 |
25 l |
779.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15819681
|
Sampling Systems™
A454-30 |
30 l |
836.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15829681
|
Sampling Systems™
A454-50 |
50 l |
1020.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15839681
|
Sampling Systems™
A454-75 |
75 l |
1275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15889671
|
Sampling Systems™
A454-100 |
100 l |
1560.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus langlebigem 304 Edelstahl
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Eng anliegender Einbaudeckel
- Jeweils mit zwei robusten Griffen
- Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
- Für leichte Belastungen konstruiert
- Erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitäten für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikation
Aufbewahrungsbehälter | |
Versenkter Deckel mit Griff | |
Edelstahl |
Ja | |
Mehrzweckbehälter |