Learn More
Sampling Systems™ 304 Aufbewahrungsbehälter aus Edelstahl ohne Kippklammern
Diese Aufbewahrungsbehälter aus 304 Edelstahl sind eine ausgezeichnete Option für die allgemeine Lagerung im Labor.
Marke: Sampling Systems™ A454-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus langlebigem 304 Edelstahl
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Eng anliegender Einbaudeckel
- Jeweils mit zwei robusten Griffen
- Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
- Für leichte Belastungen konstruiert
- Erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitäten für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikation
Ja | |
Versenkter Deckel mit Griff | |
Mehrzweckbehälter | |
390 mm |
Aufbewahrungsbehälter | |
20 l | |
Edelstahl | |
265 mm |