Learn More
Sampling Systems™ 304 Aufbewahrungsbehälter aus Edelstahl ohne Kippklammern
Diese Aufbewahrungsbehälter aus 304 Edelstahl sind eine ausgezeichnete Option für die allgemeine Lagerung im Labor.
Marke:  Sampling Systems™ A454-75
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839681
  • 1275.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus langlebigem 304 Edelstahl
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Eng anliegender Einbaudeckel
  • Jeweils mit zwei robusten Griffen
  • Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
  • Für leichte Belastungen konstruiert
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitäten für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Versenkter Deckel mit Griff
Mehrzweckbehälter
625 mm
Aufbewahrungsbehälter
75 l
Edelstahl
400 mm