Learn More
Nickel Electro™ Labortrichter aus Edelstahl
Zur Gravitationsfilterung sowie für einfache Trichterverfahren mit oder ohne Filtermembran einsetzbar. Nickel Electro™ Labortrichter aus Edelstahl gewährleisten dank ihrer Lüftungsöffnung einen vollständigen, ungehinderten Durchfluss von Flüssigkeiten oder Feststoffen.
26.49 CHF - 51.95 CHF
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12963621
|
Nickel Electro™
FUNSS100H |
115 mm | 55 mm | 103 mm |
26.49 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12983621
|
Nickel Electro™
FUNSS200H |
205 mm | 90 mm | 210 mm |
51.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12973621
|
Nickel Electro™
FUNSS150H |
158 mm | 75 mm | 165 mm |
37.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Langlebiger Edelstahltrichter, bruchsicher, schmutzabweisend und einfach zu reinigen.
- Verwendung mit oder ohne Filtermembran für die Schwerkraftfiltration oder einfache Trichteranwendungen.
- Vollständiger, ungehemmter Durchfluss durch Belüftung.
- Verwendung mit Flüssigkeiten oder Feststoffen.
- Verwendung des Griffs als praktische Aufhängung bei Nichtgebrauch.
- Glatte Innenflächen für einfache Reinigung oder Sterilisierung des Trichters.
Spezifikation
Edelstahl | |
Griff |