Learn More
Nickel Electro™ Labortrichter aus Edelstahl
Zur Gravitationsfilterung sowie für einfache Trichterverfahren mit oder ohne Filtermembran einsetzbar. Nickel Electro™ Labortrichter aus Edelstahl gewährleisten dank ihrer Lüftungsöffnung einen vollständigen, ungehinderten Durchfluss von Flüssigkeiten oder Feststoffen.
Marke: Nickel Electro™ FUNSS150H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Langlebiger Edelstahltrichter, bruchsicher, schmutzabweisend und einfach zu reinigen.
- Verwendung mit oder ohne Filtermembran für die Schwerkraftfiltration oder einfache Trichteranwendungen.
- Vollständiger, ungehemmter Durchfluss durch Belüftung.
- Verwendung mit Flüssigkeiten oder Feststoffen.
- Verwendung des Griffs als praktische Aufhängung bei Nichtgebrauch.
- Glatte Innenflächen für einfache Reinigung oder Sterilisierung des Trichters.
Spezifikation
165 mm | |
158 mm | |
75 mm |
Edelstahl | |
Griff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Labortrichter aus Edelstahl > Außendurchmesser:150mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur