Learn More
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 50 mm high cryoboxes.
37.85 CHF - 83.60 CHF
Spezifikation
Typ | Gittertrennwand |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 50 mm hohe Kryoboxen |
Höhe (metrisch) | 30 mm |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Röhrchen-Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Röhrchen-Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15210464
|
Tenak™
TE22685 |
Fläschchen mit 15,50 mm Außendurchmesser | 8 x 8 Zellen |
50.30 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15210544
|
Tenak™
TE22111 |
Fläschchen mit 41 mm Außendurchmesser | 3 x 3 Zellen |
39.55 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15220544
|
Tenak™
TE22112 |
Fläschchen mit 31 mm Außendurchmesser | 4 x 4 Zellen |
68.40 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15220624
|
Tenak™
TE22679 |
Fläschchen mit 7,50 mm Außendurchmesser | 16 x 16 Zellen |
52.50 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15230544
|
Tenak™
TE22113 |
Fläschchen mit 24 mm Außendurchmesser | 5 x 5 Zellen |
37.85 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15230624
|
Tenak™
TE22680 |
Fläschchen mit 8,75 mm Außendurchmesser | 14 x 14 Zellen |
52.50 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15240624
|
Tenak™
TE22681 |
Fläschchen mit 9,50 mm Außendurchmesser | 13 x 13 Zellen |
52.50 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15250544
|
Tenak™
TE22116 |
Fläschchen mit 9 mm Außendurchmesser | 13 x 13 Zellen |
48.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15250624
|
Tenak™
TE22682 |
Fläschchen mit 10,25 mm Außendurchmesser | 12 x 12 Zellen |
52.50 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15260544
|
Tenak™
TE22117 |
Fläschchen mit 8 mm Außendurchmesser | 14 x 14 Zellen |
48.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15270544
|
Tenak™
TE22118 |
Fläschchen mit 7 mm Außendurchmesser | 16 x 16 Zellen |
48.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15270624
|
Tenak™
TE22688 |
Fläschchen mit 25,25 mm Außendurchmesser | 5 x 5 Zellen |
83.60 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15280624
|
Tenak™
TE22689 |
Fläschchen mit 31,75 mm Außendurchmesser | 4 x 4 Zellen |
43.50 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15290624
|
Tenak™
TE22690 |
Fläschchen mit 42,50 mm Außendurchmesser | 3 x 3 Zellen |
43.50 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11541775
|
Tenak™
TE22686 |
Fläschchen mit 17,75 mm Außendurchmesser | 7 x 7 Zellen |
48.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11591675
|
Tenak™
TE22115 |
Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser | 12 x 12 Zellen |
48.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Spezifikation
Gittertrennwand | |
50 mm hohe Kryoboxen | |
30 mm |