Learn More
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 50 mm high cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE22115
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
- Fasst Kryofläschchen
- Rasteraufteilung
Spezifikation
Gittertrennwand | |
Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser | |
30 mm |
50 mm hohe Kryoboxen | |
12 x 12 Zellen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers > Array: 12 x 12 Zellen; Aufnahmevermögen: Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur