Learn More
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 50 mm high cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE22117
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15260544
  • 48.00 CHF / 36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
  • Fasst Kryofläschchen
  • Rasteraufteilung
Spezifikation
Spezifikation
Gittertrennwand
Fläschchen mit 8 mm Außendurchmesser
30 mm
50 mm hohe Kryoboxen
14 x 14 Zellen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers > Array: 14 x 14 Zellen; Aufnahmevermögen: Fläschchen mit 8 mm Außendurchmesser