Learn More
3-Isochromanon, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 17221146
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Isochromanon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17221146
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 17221146
Marke: Thermo Scientific Acros 370130010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4385-35-7
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
InChI-Schlüssel ILHLUZUMRJQEAH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-3-on
SMILES O=C1CC2=CC=CC=C2CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Isochromanone
Schmelzpunkt 83.0°C to 86.0°C
Menge 1 g
Beilstein 17, V,10, 19
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol
Formelmasse 148.16
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0424383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number370130050,370130250,370130010
Name des Produkts
3-Isochromanon, Thermo Scientific Chemicals >