Learn More
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15421198
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421198
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15421198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55065.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one is used as an intermediate for the manufacture of medicines. It is used for the preparation of Glimepiride (G410150), and its intermediates and as antidiabetic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Arzneimitteln verwendet. Es wird zur Herstellung von Glimepirid (G410150) und seinen Zwischenprodukten sowie als Antidiabetikum eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-36-9
Summenformel C7H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 125.17
MDL-Nummer MFCD00173861
InChI-Schlüssel YCTNTSVMJWIYTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one, 3-ethyl-4-methyl-3-pyrroline-2-one, 3-ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 3-ethyl-4-methyl-1h-pyrrol-2 5h-one, 1,5-dihydro-3-ethyl-4-methyl-2h-pyrrol-2-one, 2h-pyrrol-2-one, 3-ethyl-1,5-dihydro-4-methyl, 3-ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline, 3-ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2h-pyrrol-2-one, pubchem12392Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 854146
SMILES CCC1=C(C)CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 3-Ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-on
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerBF220501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55065.03,H55065.MD,H55065.06
ChargennummerR18E034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH55065.03,H55065.MD,H55065.06
Name des Produkts
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >