Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-Desoxythymidin Artikelnummer.: 15417069
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals 3'-Desoxythymidin
Artikelnummer. 15417069
500 mg
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Artikelnummer. 15417069
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65765.ME
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3416-05-5
Summenformel C10H14N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
MDL-Nummer MFCD00010570
InChI-Schlüssel XKKCQTLDIPIRQD-JGVFFNPUSA-N
Synonym 3'-deoxythymidine, 2',3'-dideoxythymidine, 1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, dideoxythymidine, thymidine, 3'-deoxy, desoxythymidin, 1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione, ddt & gm-csf
PubChem CID 65119
IUPAC-Name 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
SMILES CC1=CN([C@H]2CC[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Deoxythymidine
Schmelzpunkt 155°C to 156°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 500 mg
Beilstein 21884
Formelmasse 226.23
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM31L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog NumberJ65765.ME,J65765.03
ChargennummerS10K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog NumberJ65765.ME,J65765.03
ChargennummerZ15G047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ65765.ME,J65765.03
ChargennummerI24Y008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ65765.ME,J65765.03
ChargennummerU19A013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2021 Catalog NumberJ65765.ME,J65765.03
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 3'-Desoxythymidin >