Learn More
3'-Azido-3'-Desoxythymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™ Artikelnummer.: 15286058
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
3'-Azido-3'-Desoxythymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 15286058
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15286058
Marke: Thermo Scientific Acros 454980010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30516-87-1
Summenformel C10H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
MDL-Nummer MFCD00006536
InChI-Schlüssel HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
Synonym azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 455007
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Schmelzpunkt 118.0°C to 120.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,10322
Formelmasse 267.24
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0429330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 Catalog Number454980050,454980250,454980010
ChargennummerA0425250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number454980050,454980250,454980010
ChargennummerA0394515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number454980050,454980250,454980010
ChargennummerA0416907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number454980050,454980250,454980010
ChargennummerA0422305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2020 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3'-Azido-3'-Desoxythymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™ >