Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-Amino-2',3'-Dideoxythymidin, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3'-Amino-2',3'-dideoxythymidine |
CAS | 52450-18-7 |
Farbe | Weiß bis gelb |
Summenformel | C10H15N3O4 |
MDL-Nummer | MFCD00038057 |
Menge | 1 g |
Synonym | 3'-amino-3'-deoxythymidine, 3'-amino-2',3'-dideoxythymidine, unii-7w21m0c25b, 3'-deoxy-3'-aminothymidine, 3'-amino-3'-deoxy-d-thymidine, thymidine, 3'-amino-3'-deoxy, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione |
InChI-Schlüssel | ADVCGXWUUOVPPB-XLPZGREQSA-N |
SMILES | CC1=CN([C@H]2C[C@H](N)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O |
IUPAC-Name | 1-[(2R,4S,5S)-4-Amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion |