Learn More
3-(Chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol, technischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl |
Formelmasse | 118.52 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Technisch |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(Chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol, technischer Gütegrad, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur