Learn More
3-(Benzyloxycarbonylamino)-azetidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15449607
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(Benzyloxycarbonylamino)-azetidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449607
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15449607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52831.03
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
3-(Benzyloxycarbonylamino)azetidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-((Benzyloxycarbonylamin)azetidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 914348-04-2
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.245
MDL-Nummer MFCD07368913
InChI-Schlüssel UWOOBFRZDNDUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl azetidin-3-ylcarbamate, 3-cbz-amino azetidine, 3-cbz-amino-azetidine, benzyl n-azetidin-3-yl carbamate, carbamic acid, n-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester, azetidin-3-yl-carbamic acid benzyl ester, 3-benzyloxycarbonylamino azetidine, pubchem10159, 3-n-cbz-amino azetidine, benzyl azetidine-3-ylcarbamateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 17750122
IUPAC-Name Benzyl N-(Azetidin-3-yl)Carbamat
SMILES C1C(CN1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Benzyloxycarbonylamino)azetidine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10176893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52831.06,H52831.03
Chargennummer10217461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52831.06,H52831.03
ChargennummerK19W029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52831.06,H52831.03
Chargennummer10216474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52831.06,H52831.03
Name des Produkts
3-(Benzyloxycarbonylamino)-azetidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >