Learn More
3,5-Dimethoxy-4-Hydroxyzinnamisäure, 98 %, überwiegend Trans-Isomer, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10428450
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
3,5-Dimethoxy-4-Hydroxyzinnamisäure, 98 %, überwiegend Trans-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10428450 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10428450
Marke: Thermo Scientific Acros 115550010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-59-6
Summenformel C11H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
InChI-Schlüssel PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonym sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ecMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 203.0°C to 205.0°C
Farbe Beige-gelb bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H
Menge 1 g
Beilstein 10,508
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and acetone
Formelmasse 224.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0430776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog Number115550010,115550250,115550050
ChargennummerA0457001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 Catalog Number115550010,115550250,115550050
ChargennummerA0396787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number115550010,115550250,115550050
ChargennummerA0394670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number115550010,115550250,115550050
ChargennummerA0406317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2021 Catalog Number115550010,115550250,115550050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3,5-Dimethoxy-4-Hydroxyzinnamisäure, 98 %, überwiegend Trans-Isomer, Thermo Scientific Chemicals >