Learn More
4-Hydroxy-3,5-Dimethoxyzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379519
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Hydroxy-3,5-Dimethoxyzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379519
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11379519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15676.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224.212 g/mol
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid is a commonly used matrix in MALDI mass spectrometry. It is a useful matrix for a wide variety of peptides and proteins. It serves well as a matrix for MALDI due to its ability to absorb laser radiation and to also donate protons (H+) to the analyte of interest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-3,5-dimethoxyzimtsäure ist eine in der MALDI-Massenspektrometrie häufig verwendete Matrix. Nützliche Matrix für eine Vielzahl von Peptiden und Proteinen. Durch Absorption von Laserstrahlung und Abgabe von Protonen (H+) an den Analyten gut als Matrix für MALDI geeignet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-59-6
Summenformel C11H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 224.212
MDL-Nummer MFCD00004401
InChI-Schlüssel PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonym sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2130006
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 224.21
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10213964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 ArtikelnummerA15676.03
Chargennummer10238633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA15676.03,A15676.14,A15676.06
Chargennummer10165350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA15676.03,A15676.14,A15676.06
ChargennummerJ9878A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA15676.03,A15676.14,A15676.06
Chargennummer10213964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA15676.03,A15676.14,A15676.06
Name des Produkts
4-Hydroxy-3,5-Dimethoxyzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >