Learn More
Trans-4-Methoxyzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11461548
Zum Warenkorb hinzufügen
Trans-4-Methoxyzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461548
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11461548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13870.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Esters derived from trans-4-methoxycinnamic acid are effective absorbers of UV radiation. The starting material was trans-4-methoxycinnamic acid and 3,5dimethoxybenzoic acid methyl ester in isolated avenanthramide alkaloids synthsis. trans-4-Methoxycinnamic acid was converted into its acid chloride (yield 98%) with thionyl chloride. Employed in organic synthesis of pharmaceutical intermediates, synthetic anti-adrenergic drugs esmolol, cosmetics ultraviolet absorption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ester, die aus Trans-4-Methoxycinnamin-Säure gewonnen werden, sind wirksame Absorber von UV-Strahlung. Das Ausgangsmaterial war Trans-4-Methoxycinnamic-Säure und 3,5-Dimethoxybenzoic-Säure-Methylester in isolierter Avenanthramid-Alkaloiden-Synthese. Trans-4-Methoxycinnamin-Säure wurde mit 98 Thionylchlorid in das entsprechende Säurenchlorid (Ausbeute in %) umgewandelt. Eingesetzt in der organischen Synthese von pharmazeutischen Zwischenprodukten, synthetischen antiadrenergen Drogen, Esmolol, Kosmetika mit UV-Absorption.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ethylacetat und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 943-89-5
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD00004398
InChI-Schlüssel AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
IUPAC-Name (E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Methoxycinnamic acid
Schmelzpunkt 171°C to 175°C
Menge 10 g
Beilstein 510468
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ethyl acetate and other organic solvents.
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trans-4-Methoxycinnamic acid
Name des Produkts
Trans-4-Methoxyzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >