Learn More
Fisherbrand™ 3-in-1-Fläschchenkit für Autosampler der Marken VWR (Merck™)/Hitachi , 8 mm
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
31.10 CHF - 77.50 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Schwarz |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 1.9 ml |
Anzahl pro Packung | 100 |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12980871
|
Fisherbrand™
11 23 1144 |
Bernsteinfarbig | Silikon/PTFE | Nein | N/A | ||||||
10670843
|
Fisherbrand™
11 23 1047 |
Durchsichtig | Silikon/PTFE | Nr. | N/A | ||||||
12900881
|
Fisherbrand™
11 23 1499 |
Durchsichtig | Naturkautschuk, PTFE | Ja | N/A | ||||||
Beschreibung
- ND8
- 8-425
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Spezifikation
Schwarz | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
8-425 |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polypropylen | |
32 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 3-in-1-Fläschchenkit für Autosampler der Marken VWR (Merck™)/Hitachi , 8 mm