Learn More
Fisherbrand™ 3-in-1-Fläschchenkit für Autosampler der Marken VWR (Merck™)/Hitachi , 8 mm
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™ 11 23 1499
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ND8
- 8-425
- Glas
- Klar
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
1. hydrolytische Klasse | |
Ja |
Naturkautschuk, PTFE | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
8-425 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 3-in-1-Fläschchenkit für Autosampler der Marken VWR (Merck™)/Hitachi , 8 mm > Gepatcht, 1.3 mm Dicke ,60° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur