Learn More
Fisherbrand™ 3-in-1-Fläschchenkit für Autosampler der Marken VWR (Merck™)/Hitachi , 8 mm
Beschreibung
- ND8
- 8-425
- Glas
- Klar
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
1. hydrolytische Klasse | |
Nein |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
8-425 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 3-in-1-Fläschchenkit für Autosampler der Marken VWR (Merck™)/Hitachi , 8 mm > Septum aus Silikon/PTFE, geschlitzt, ,0.9 mm dick ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur