Learn More
Wheaton™ 250 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
80.85 CHF - 83.05 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Closure Included | Ja |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Produktcode | Marke | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16454979
|
Wheaton™
360251 |
Ohne Beschriftung |
80.85 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16464979
|
Wheaton™
360252 |
Glatt |
83.05 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16444979
|
Wheaton™
360250 |
Bedruckt |
83.05 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polystyrol | |
250 mL | |
Metall | |
63,4 mm | |
50/Karton |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Schraubverschluss | |
121,2 mm | |
25/Packung |