Learn More
Wheaton™ 250 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
Marke:  Wheaton™ 360251
66.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16454979
  • 80.85 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
  • Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Polystyrol
250 mL
Metall
63,4 mm
Ohne Beschriftung
25/Packung
Ja
Steril
EU-Richtlinie 98/79/EG
Schraubverschluss
121,2 mm
50/Karton